2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Icosafluoro-5,8,11-tris(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecane

PC9855-25G PC9855-5G PC9855-1G
APOSPC9855-25GEA 183 EUR
APOSPC9855-25G APOSPC9855-5G APOSPC9855-1G
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Formel: C₁₄HF₂₉O₄
Molecular Weight: 784.12 g/mol
Siedepunkt: 192…195 °C
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054717
CAS-Nummer: 26738-51-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR