4-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9858-1G PC9858-250MG
APOSPC9858-1GEA 144 EUR
APOSPC9858-1G APOSPC9858-250MG
4-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin Hydrochlorid 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin Hydrochlorid
Formel: C₆H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 218.01 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972770
CAS-Nummer: 732306-24-0