3-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9862-100G PC9862-25G PC9862-250G PC9862-500G PC9862-1KG
APOSPC9862-100GEA 31.9 EUR
APOSPC9862-100G APOSPC9862-25G APOSPC9862-250G APOSPC9862-500G APOSPC9862-1KG
3-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol 97%
3-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molecular Weight: 270,01 g/mol
MDL: MFCD03788719
CAS-Nummer: 630125-49-4