2,2-Difluor-2-phenylacetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9863-100MG
PC9863-1G
APOSPC9863-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC9863-100MG
APOSPC9863-1G
2,2-Difluor-2-phenylacetonitril 95%
2,2-Difluor-2-phenylacetonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Siedepunkt: 94…95 °C/98mmHg Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784286 CAS-Nummer: 2002-72-4 UN: 3275 ADR: 6.1+3,II |