Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9866-5G
PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA
277
EUR
APOSPC9866-5G
APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Formel:
C₆H₂F₄O₂ Molecular Weight: 182.08 g/mol Siedepunkt: 217…218 °C Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040202 CAS-Nummer: 16840-25-8 |