4-(Trifluormethyl)-1H-imidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)imidazole
PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 116 EUR
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluormethyl)-1H-imidazol 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Molecular Weight: 136.08 g/mol
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458860
CAS-Nummer: 33468-69-8