1-Fluorbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9870-25G PC9870-5G
APOSPC9870-25GEA 510 EUR
APOSPC9870-25G APOSPC9870-5G
1-Fluorbutan
1-Fluorbutan
Formel: C₄H₉F
Siedepunkt: 32 °C/745mmHg
Dichte: 0,776 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039288
CAS-Nummer: 2366-52-1
UN: 1993
ADR: 3,I