Bismut(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
PC9890-100G PC9890-25G PC9890-5G
APOSPC9890-100GEA 244 EUR
APOSPC9890-100G APOSPC9890-25G APOSPC9890-5G
Bismut(III)trifluormethansulfonat
Bismut(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃BiF₉O₉S₃
Molecular Weight: 656.19 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093669
CAS-Nummer: 88189-03-1
UN: 3261
ADR: 8 III