Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9892-25G PC9892-5G
APOSPC9892-25GEA 0 EUR
APOSPC9892-25G APOSPC9892-5G
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Formel: C₂₀H₁₀F₂₆O₄
Molecular Weight: 808,26 g/mol
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038264
CAS-Nummer: 55003-96-8