2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9896-5G PC9896-1G PC9896-10G
APOSPC9896-5GEA 40.6 EUR
APOSPC9896-5G APOSPC9896-1G APOSPC9896-10G
2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon
2'-Fluor-6'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090995
CAS-Nummer: 93339-98-1