3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9912-10G PC9912-1G PC9912-5G
APOSPC9912-10GEA 232 EUR
APOSPC9912-10G APOSPC9912-1G APOSPC9912-5G
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206.12 g/mol
Schmelzpunkt: 191…193 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368783
CAS-Nummer: 328-69-8

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR