4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC9915-1G PC9915-25G PC9915-5G
APOSPC9915-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9915-1G APOSPC9915-25G APOSPC9915-5G
4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril 97%
4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril
Formel: C₈H₅BrFN
Molecular Weight: 214,04 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368341
CAS-Nummer: 105942-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR