2-Fluor-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 79.9 EUR
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973416
CAS-Nummer: 65753-52-8