3-Fluor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-picoline
PC9930-1G PC9930-5G PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9930-1G APOSPC9930-5G APOSPC9930-10G
3-Fluor-4-methylpyridin
3-Fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 135,6 °C/748mmHg
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114226
CAS-Nummer: 399-88-2