5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 219 EUR
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formel: C8H5ClFN
Molecular Weight: 169.5800 g/mol
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074495
CAS-Nummer: 169674-57-1