2,6-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9939-10G
PC9939-25G
PC9939-100MG
PC9939-5G
APOSPC9939-10GEA
96
EUR
APOSPC9939-10G
APOSPC9939-25G
APOSPC9939-100MG
APOSPC9939-5G
2,6-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 73…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114368 CAS-Nummer: 256417-10-4 |