1-Brom-2-fluor-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-2-fluornitrobenzol
PC9945-5G
PC9945-100G
PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA
30.6
EUR
APOSPC9945-5G
APOSPC9945-100G
APOSPC9945-25G
1-Brom-2-fluor-3-nitrobenzol 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol Schmelzpunkt: 29…31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663754 CAS-Nummer: 58534-94-4 |