3-Fluor-4-nitrobenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 0 EUR
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluor-4-nitrobenzonitril 99%
3-Fluor-4-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 166,1093 g/mol
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973417
CAS-Nummer: 218632-01-0