2-Fluor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluor-4-pyridinylboronsäure, 2-Fluorpyridin-4-boronsäure
PC9954-1G
PC9954-25G
PC9954-5G
APOSPC9954-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9954-1G
APOSPC9954-25G
APOSPC9954-5G
2-Fluor-4-pyridinboronsäure
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Molecular Weight: 140,91 g/mol Schmelzpunkt: 212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112534 CAS-Nummer: 401815-98-3 |