2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorpyridin-5-boronsäure, 2-Fluor-5-pyridinylboronsäure
PC9955-25G PC9955-5G PC9955-100G
APOSPC9955-25GEA 60.9 EUR
APOSPC9955-25G APOSPC9955-5G APOSPC9955-100G
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Formel: C₅H₅BFNO₂
Molecular Weight: 140,91 g/mol
Schmelzpunkt: 177…178 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411559
CAS-Nummer: 351019-18-6