1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-1-fluor-4-nitrobenzol, 3-Brom-4-fluornitrobenzol
PC9956-100G PC9956-25G PC9956-5G
APOSPC9956-100GEA 48 EUR
APOSPC9956-100G APOSPC9956-25G APOSPC9956-5G
1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol 98%
1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 220 g/mol
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055433
CAS-Nummer: 701-45-1