3,5-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluorbenzolsulfonsäureamid
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorbenzolsulfonamid
3,5-Difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
Molecular Weight: 193,17 g/mol
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091379
CAS-Nummer: 140480-89-3