3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,5-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Difluorbenzolsulfochlorid
PC9972-5G PC9972-25G PC9972-100G
APOSPC9972-5GEA 0 EUR
APOSPC9972-5G APOSPC9972-25G APOSPC9972-100G
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212.6 g/mol
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091378
CAS-Nummer: 210532-25-5
UN: 3261
ADR: 8 II