5-Chlor-2,4,6-trifluorpyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9980-1G PC9980-5G
APOSPC9980-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9980-1G APOSPC9980-5G
5-Chlor-2,4,6-trifluorpyrimidin 95%
5-Chlor-2,4,6-trifluorpyrimidin
Formel: C₄ClF₃N₂
Molecular Weight: 168.50 g/mol
Siedepunkt: 116 °C
Dichte: 1.626 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191933
CAS-Nummer: 697-83-6
EINECS: 211-807-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable