3-Chloroheptafluorobut-2-ene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9981-100G PC9981-25G
APOSPC9981-100GEA 430 EUR
APOSPC9981-100G APOSPC9981-25G
3-Chloroheptafluorobut-2-ene 98%
3-Chloroheptafluorobut-2-ene
Formel: C₄ClF₇
Molecular Weight: 216,49 g/mol
Siedepunkt: 32 °C
Dichte: 1,5482 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039261
CAS-Nummer: 434-41-3