3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9983-1G
APOSPC9983-1GEA
95.7
EUR
APOSPC9983-1G
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇FN₂ Molecular Weight: 162,167 g/mol Schmelzpunkt: 58…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973917 CAS-Nummer: 149739-32-2 |