3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC9985-1G PC9985-250MG
APOSPC9985-1GEA 284 EUR
APOSPC9985-1G APOSPC9985-250MG
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940431
CAS-Nummer: 149739-61-7