5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
PC9990-1G
PC9990-5G
PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA
134
EUR
APOSPC9990-1G
APOSPC9990-5G
APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formel:
C₁₁H₁₃FO₂ Schmelzpunkt: 73…79 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800242 CAS-Nummer: 24484-22-8 |