NANOCOLOR® Photometrisches Röhrchen-Testkit für Chlorid
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985019 985021
MANA985019EA 69.1 EUR
MANA985019 MANA985021
NANOCOLOR® Photometrisches Röhrchen-Testkit für Chlorid
Umwelt-Prüfkits
Vordosierter NANOCOLOR Röhrchentest für photometrische Bestimmung von Chlorid in Wasser.
  • Messung direkt im Teströhrchen; spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcode-Küvettenidentifikation
  • Präzise vordosierte Reagenzien in Röhrchen mit 16 mm (ext.Ø)
Die Testkits werden in 16-mm-(ext.Ø)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung:  Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit 20 Röhrchen.