Gewindeadapter, TYPE A, b.safe
Lieferant: Bohlender
M600-22 M600-26 M600-28 M600-29 M600-31 M600-46 M600-49 M600-51 M615-25 M615-27 M615-29 M615-30 M615-32 M615-33 M615-34 M615-35 M615-36 M615-40 M615-41 M615-47 M615-48 M615-50 M615-52 M615-61 M615-63 M615-64 M615-65 M615-75 M630-60 M630-62 M630-66
590-0235EA 56.8 EUR
590-0235 590-0236 590-0237 590-0238 590-0239 590-0240 590-0241 590-0242 590-0248 590-0249 590-0250 590-0251 590-0252 590-0253 590-0254 590-0255 590-0256 590-0257 590-0258 590-0259 590-0260 590-0261 590-0262 590-0263 590-0264 590-0265 590-0266 590-0268 590-0273 590-0274 590-0275
Gewindeadapter, TYPE A, b.safe
Fittings und Verbinder
Alle Adapter dieser Art werden mit einem Außengewinde und Griffmulden geliefert.
  • Flexibel und unabhängig bleiben
  • Griffmulden für eine einfache Montage
Ihre vorhandenen Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern, die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Verwenden Sie einfach b.safe Gewindeadapter für eine flexible Kombination von Kappen und Abfallkappen unabhängig vom Gewinde an Flasche und/oder Behälter.