Adapter mit Schliff, TYPE D, b.safe
Lieferant: Bohlender
M520-01 M521-01
590-0206EA 71.3 EUR
590-0206 590-0207
Adapter mit Schliff, TYPE D, b.safe
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Zur Montage von Bauteilen mit Anschluss Schliff-Kern NS29/32 auf Flaschen und Behältern mit Gewinde GL45.
  • Flexibel und unabhängig bleiben
  • Mit Griffmulden für eine einfache Montage
Ihre vorhandenen Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern, die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Verwenden Sie einfach b.safe Gewindeadapter für eine flexible Kombination von Kappen und Abfallkappen unabhängig vom Gewinde an Flasche und/oder Behälter.