Entsorgungs-Sets, V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
307416 307315 307320 307321
SCTV307416EA 449 EUR
SCTV307416 SCTV307315 SCTV307320 SCTV307321
Entsorgungs-Sets, V2.0
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Diese Sicherheitststrichter und Container werden weltweit überall dort eingesetzt, wo es um die sichere Entsorgung von flüssigen Abfällen geht. Damit auch die Sammelstellen schnell einsatzbereit sind, wurden die gängigsten Produkte als Sets zusammengestellt. So wird nur eine Teilenummer für das umfassende Sicherheitssystem benötigt, das garantiert kompatibel ist, ohne zeitaufwändige Montage von Einzelteilen.
  • Set-Komponenten aus hochwertigem und langlebigem PE-HD-Material
  • Elektrostatisch ableitfähig und daher zünd- und explosionsgeschützt
  • Deckeltrichter mit abnehmbarem Sieb und Erdungskabel
  • Erhältlich mit kompaktem 10- oder großem 20-Liter-Kanister
  • Optionale Auffangwanne auch als Teil des Sets erhältlich
Alle Set-Komponenten können unter den angegebenen Artikelnummern auch einzeln bestellt werden.