Kanister S90, b.safe
Lieferant: Bohlender
590-0304EA 95.9 EUR
590-0304 590-0303
Kanister S90, b.safe
Sicherheitsbehälter
Kanister mit Gewinde S90 (DIN90) zum Sammeln von flüssigen Abfällen. Kanister S90 in PE-EX mit transparenten Streifen zum Ablesen des Füllstandes.
  • Mit Schraubverschluss
  • Mit UN-Zulassung
  • Verfügbares b.safe-Zubehör wie Auffangwannen, Ausgießer und Erdungskabel für ableitfähige Kanister
b.safe bietet neben dem breiten Sortiment an Verschlüssen für die Extraktion von Lösungsmitteln und Abfallverschlüssen oder Trichtern für die Sammlung flüssiger Abfälle auch passende Behälter wie Kolben und Kanister an.
Sofern nicht anders angegeben, verfügen alle b.safe-Kanister über eine UN-Zulassung und können für den Transport gefährlicher Güter verwendet werden.