Kanister, GL 45, b.safe
Lieferant: Bohlender
R205-02 R205-05 R205-10
590-0287EA 12.4 EUR
590-0287 590-0288 590-0289
Kanister, GL 45, b.safe
Sicherheitsbehälter
Kanister mit Gewinde GL 45 (DIN 45) zum Sammeln von flüssigen Abfällen.
  • Mit Schraubverschluss
  • Mit UN-Zulassung
  • Verfügbares b.safe-Zubehör wie Auffangwannen, Ausgießer und Erdungskabel für ableitfähige Kanister
b.safe bietet neben dem breiten Sortiment an Verschlüssen für die Extraktion von Lösungsmitteln und Abfallverschlüssen oder Trichtern für die Sammlung flüssiger Abfälle auch passende Behälter wie Kolben und Kanister an.
Sofern nicht anders angegeben, verfügen alle b.safe-Kanister über eine UN-Zulassung und können für den Transport gefährlicher Güter verwendet werden.