Trichter mit Füllstandskontrolle, b.safe
Lieferant: Bohlender
R840-15 R840-16 R840-25 R840-26 R880-15 R890-15
590-0381EA 232 EUR
590-0381 590-0382 590-0385 590-0386 590-0403 590-0407
Trichter mit Füllstandskontrolle, b.safe
Trichter Sicherheitstrichter
b.safe Trichter mit Füllstandskontrolle sind aus ableitfähigem PE-EX und für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet. Elektrisch leitfähige Abfallkanister sind in der Regel schwarz und somit das Füllvolumen nicht sichtbar. Hier kommt unser Trichter mit Füllstandskontrolle ins Spiel.
  • Verhindern Sie, dass Ihre Abfallbehälter überlaufen
  • Erhältlich für Kanister und Fässer
  • Mit Deckel oder Spritzschutz
  • 130 oder 180 mm Trichterdurchmesser
Die Trichter sind in 2 Größen erhältlich, jeweils mit Klappdeckel oder Spritzschutz. Einzigartig ist dieMore Product Information