Etikettierer, b.safe
Lieferant: Bohlender
M550-01 M550-02
590-0217EA 123 EUR
590-0217 590-0218
Etikettierer, b.safe
Drucker Label Printers
Tragbarer Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, großem LCD-Display und 20 Methoden zur Textformatierung.
  • Tragbar
  • Betrieb mit 6 AAA-Batterien oder Netzteil
Betrieb mit 6 AAA-Batterien oder Netzteil (beide nicht enthalten).
Lieferumfang: Inklusive 1 Etikettenkassette schwarz auf weiß mit Breite 12 mm/Länge 3 m. Es können Etiketten mit bis zu 12 mm Breite bedruckt werden.