Abluftfilter, b.safe
Lieferant: Bohlender
M506-02 M506-01 M506-03
590-0411EA 142 EUR
590-0411 590-0176 590-0178
Abluftfilter, b.safe
Filter Belüftungsfilter
Filtergehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde GL14) passend für b.safe Waste Caps.
Deckel mit Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige mit Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.
  • Aktivierung der Lebensdauer durch Knopfdruck und/oder individuelle Markierung auf der Rückseite
  • Spritzwassergeschützte Belüftungsöffnungen
  • Aktivkohle im Inneren garantiert die Aufnahme von schädlichen Dämpfen
  • PP für hohe Widerstandsfähigkeit und Brandklasse V-0
  • Viel Platz für Fittings und Schlauchverbinder