Adapter für Abluftfilter, b.safe
Lieferant: Bohlender
M502-01 M502-02 M502-03 M502-04 M615-20
590-0158EA 31 EUR
590-0158 590-0159 590-0160 590-0161 590-0247
Adapter für Abluftfilter, b.safe
Fittings und Verbinder
Adapter zur platzsparenden Installation des b.safe Abluftfilters auf b.safe Waste Caps.
  • Vergrößern Sie den Platz auf b.safe Waste Caps
  • Reduziert die Aufbauhöhe
  • platzsparend
Mit einem Adapter für Abluftfilter schaffen Sie Platz auf Ihrer b.safe Waste Cap für eine einfachere Montage von Kapillaren und Schläuchen. Mit dem Adapter 1×90°, Kat.-Nr. VWRI590-0160, können Sie die Aufbauhöhe der Waste Cap mit montiertem Abluftfilter auf Ihrem Kanister einfach reduzieren.