ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: NADP Dinatriumsalzß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat DinatriumsalzNadidphosphat DinatriumsalzNADP-Na2Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz
APOSBIB3015-1GEA 36.4 EUR
APOSBIB3015-1G APOSBIB3015-250MG
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) ≥98%
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Molecular Weight: 787,37 g/mol
Dichte: 1,66g/cm3 @ 25 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8