Enniatin Complex
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIE9701-1MG BIE9701-5MG
APOSBIE9701-1MGEA 87 EUR
APOSBIE9701-1MG APOSBIE9701-5MG
Enniatin Complex
Enniatin Complex
Schmelzpunkt: 120-128 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00214209
CAS-Nummer: 11113-62-5
UN: 3462
ADR: 6.1,III