Amastatin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIMI3764-1MG
BIMI3764-5MG
APOSBIMI3764-1MGEA
40.6
EUR
APOSBIMI3764-1MG
APOSBIMI3764-5MG
Amastatin
Amastatin
Formel:
C₂₁H₃₈N₄O₈ Molecular Weight: 474.548 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038400 CAS-Nummer: 67655-94-1 |