2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BIMN2035-1G BIMN2035-250MG
APOSBIMN2035-1GEA 1030 EUR
APOSBIMN2035-1G APOSBIMN2035-250MG
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine
Formel: C₁₀H₁₅N₇O₃
Molecular Weight: 281,276 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09750839
CAS-Nummer: 215943-79-6