Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BIMN2036-1G BIMN2036-10G
APOSBIMN2036-1GEA 155 EUR
APOSBIMN2036-1G APOSBIMN2036-10G
Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Arabinofuranosyl-adenine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2006-02-2