1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475192-1G OR475192-250MG
APOSOR475192-1GEA 719 EUR
APOSOR475192-1G APOSOR475192-250MG
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₁N₃.₂ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32669858
CAS-Nummer: 2514952-94-2