2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303440-1G PC303440-5G
APOSPC303440-1GEA 209 EUR
APOSPC303440-1G APOSPC303440-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molecular Weight: 208.565 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1003709-50-9