Autoklavierbare Peelbeutel mit Dampfindikator, selbstklebendem Verschluss, 1073B Tyvek® / Polyester
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BBMGTVKSS0206 BBMGTVKS02095 BBMGTVKSS0306 BBMGTVKSS0308 BBMGTVKS03508 BBMGTVKSS0415 BBMGTVKSS0422 BBMGTVKSS0510 BBMGTVKSS0608 BBMGTVKSS0612 BBMGTVKSS0628 BBMGTVKSS0632 BBMGTVKSS0635 BBMGTVKSS0713 BBMGTVKSS0810 BBMGTVKSS0815 BBMGTVKSS0818 BBMGTVKSS0834 BBMGTVKSS1012 BBMGTVKSS1020 BBMGTVKSS1214 BBMGTVKSS1217 BBMGTVKSS1424 BBMGTVKSS1520 BBMGTVKSS1617 BBMGTVKSS1626 BBMGTVKSS1632 BBMGTVKSS1635 BBMGTVKSS1822 BBMGTVKSS2426 BBMGTVKSS2430 BBMGTVKSS2435 BBMGTVKS163525 BBMGTVKSS0618S
129-1657EA 1700 EUR
129-1657 129-2471 129-1658 129-1659 129-2472 129-1660 129-1661 129-1662 129-1663 129-1664 129-1665 129-1666 129-1667 129-1668 129-1669 129-1670 129-1671 129-1672 129-1673 129-1674 129-1675 129-1676 129-1677 129-1678 129-1679 129-1680 129-1681 129-1682 129-1683 129-1684 129-1685 129-1686 129-2473 KACCBBMGTVKSS0618S
Autoklavierbare Peelbeutel mit Dampfindikator, selbstklebendem Verschluss, 1073B Tyvek® / Polyester
Beutel Sterilisationsbeutel
Verbessern Sie die Vorbereitungszeit, Leistung, mikrobielle Barriere und Sauberkeit Ihrer Autoklaven-Sterilisationsbeutel.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Leichtes, schnelles, verlässliches, selbstversiegelndes Verschlusssystem
  • Integrierte Statusanzeige der Dampfsterilisation - Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Eine Seite besteht aus wasserabweisendem und fusselfreiem Tyvek® 1073B
  • Die andere Seite besteht aus einem laminierten Polyester/Polyolefin-Film
  • Sauberes Aufziehen der Klebestreifen
Ein deutliche Verbesserung gegenüber Dampfsterilisationsbeuteln aus Papier. Diese Tyvek®-Peeling-Beutel reißen nicht oder lassen sich nicht durchstechen, wie dies bei Autoklavenbeuteln auf Papierbasis üblich ist. Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Gerätevorbereitung mit dem einfach zu verwendenden, selbstdichtenden Verschlusssystem. Sie benötigen kein Heißsiegelgerät oder zusätzliche Bestätigung auf Dichtheit.
Das Material von 1073B Tyvek® zum Schutz von medizinischem Zubehör hat die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften aller mit Dampfsterilisation kompatiblen Materialien. Diese Beutel sind auch mit VHP-Dekontaminationszyklen kompatibel, die üblicherweise mit der Isolator-Technologie verwendet werden. Keine Absorption oder Adsorption von Wasser.
Lieferumfang: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.