Celite® 545, Filterhilfsmittel, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
22557.360EA 275 EUR
22557.360 22557.460 22557.230 22557.290
Celite® 545, Filterhilfsmittel, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Kieselgur für die Filtration
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formel: SiO₂
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH (25°C; 10%) ≥ 8,5
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.6%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 60%