Keramik-Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 7 Series
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20500552 F20500551 F20500554 SA20500550 SA20500554 SB20500550 SB20500554 SC20500554
442-1303EA 0 EUR
442-1303 442-1299 442-1304 442-1305 442-1306 442-1307 442-1308 442-1309
Keramik-Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 7 Series
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Die Heizplattenrührer der AREC 7-Serie sind auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und höchste Heiz- und Rührleistung ausgelegt. Die widerstandsfähige, quadratische Keramikplatte sorgt für Temperaturhomogenität, thermische Effizienz und eine dauerhafte Heizleistung im Laufe der Zeit.
  • Genauigkeit der Temperatureinstellung: 5 °C, außer AREC 7 Connect, mit 1 °C
  • Es stehen vier verschiedene Modelle zur Anpassung von Genauigkeit, Präzision und Automatisierung an die Laboranforderungen zur Verfügung
  • Alle Modelle haben ein Gehäuse aus Technopolymer
  • Digitale Modelle mit einer hellen und gut lesbaren Digitalanzeige mit weißer LED, die es dem Bediener ermöglicht, die eingestellte Temperatur und Rührgeschwindigkeit leicht und ständig zu überwachen
AREC 7 Connect – Innovative Einheit für datenreiche Laborprozesse: Präzise Thermoregulierung und leistungsstarkes Rühren für mikrobiologische, pharmazeutische, chemische und kosmetische Labore, die Genauigkeit und Effizienz erfordern. Integrierter Timer, Programmieroptionen und Wi-Fi-Konnektivität (ERMES-Verbindung) zur Überwachung und Steuerung mehrerer Laborreaktionen über die VELP Ermes Cloud-Plattform. Anschluss für PT100, Sonde im Lieferumfang enthalten.
• Auflösung der Geschwindigkeitseinstellung: 5 min⁻¹
• Intervallmodus und automatischer Richtungswechsel: (5 s to 99 min 59 s)
• Bürstenloser Motor mit SpeedServo™ Drehmomentausgleich
• Ausgleich der Wärmeregulierung ±1 °C (PT100)
• Sperrfunktion und akustisches Warnsignal
AREC.X 7 - Die optimale Lösung für eine akkurate Wärmeregulierung: Der AREC.X 7 wurde für eine genaue Thermoregulation entwickelt und bietet eine hervorragende Rühr- und Heizleistung, überlegene Sicherheitsfunktionen und ist einfach in der Handhabung. Die ideale Lösung für Labore, die die Temperatur des Mediums genau kontrollieren müssen. Anschluss für PT100, mit einer Auswahl an PT100- oder VTF-Thermoreglerpaketen erhältlich.
• Einphasen-PCM-Motor mit elektronischem Drehmomentausgleich
• Ausgleich der Wärmeregulierung ±1 °C ( mit PT100)/±0,5 °C ( mit VTF)
ARE 7 - Die Basislösung für alltägliche Anwendungen: Der AREC 7 ist der sichere und zuverlässige Heizplattenrührer mit Keramikoberteil, der eine hervorragende Wärmeübertragung und Rührleistung für grundlegende Laboranwendungen garantiert.
• Einphasen-PCM-Motor mit elektronischem Drehmomentausgleich
HSC 7 - Das Einstiegsmodell: Der HSC 7 ist der sichere und leistungsstarke analoge Heizplattenrührer für Anwendungen, die keine genaue Temperierung des Mediums erfordern. Die ideale Lösung für allgemeine Anwendungen im akademischen Bereich.
• Einphasiger PCM-Motor
Garantie: 2 Jahre.
Standards: CNEMKOUS, UK CONFORMITY ASSESSED.
Bestellinformation: Konfigurationsmöglichkeiten abhängig von den Laborvoraussetzungen: Sonde, Stange, Klammer oder VTF
Lieferumfang: AREC 7 Connect, AREC.X 7 und AREC 7 sind mit einem VELP Magnetrührstab ausgestattet.