Ethylendiamin ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,2-Ethandiamin, 1,2-Diaminoethan
88382.290EA 96.5 EUR
88382.290 88382.180 88382.410 88382.320 88382.460
Ethylendiamin ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Ethylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 117
Schmelzpunkt: 8,5
Flammpunkt: 34
MDL: MFCD00008204
CAS-Nummer: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.0%
Appearance Clear liquid
Colouration ≤ 15 APHA
Water ≤ 0.5%