J.T.Baker® Roboterspitzen Typ OLA
Lieferant: Avantor
49044-0000EA 127 EUR
49044-0000 49044-0100
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ OLA
Pipettenspitzen
Geeignet für die Verwendung mit den Instrumenten OLA 2500 und AutoMate 1250/2550. Erhältlich in leitfähiger Ausführung, mit oder ohne Filter.
  • 140 Spitzen versiegelt in einem optimierten Rack
  • Arbeitsvolumen 20 bis 1200 µl
Die Validierung der Spitzen auf dem jeweiligen Instrument und für bestimmte Anwendungen liegt in der Verantwortung des Benutzers.